CAS RN 24252-37-7
IUPAC Navn:
ethyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
Synonymer:
ethyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol):
171.24
Molekylformel:
C9H17NO2
InChi Key:
JWXOOQCMGJBSML-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1CCN(C)CC1