Få mere at vide
Ethyl-1-methylpiperidin-4-carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406077
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406077 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15406077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33259.ME
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 24252-37-7 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
CAS 24252-37-7
Molekylær formel C9H17NO2
MDL nummer MFCD00130015
Mængde 500 mg
Synonym ethyl 1-methyl-4-piperidinecarboxylate, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl n-methyl piperidine-4-carboxylate, n-methyl ethyl isonipecotate, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, ethyl 1-methyl piperidine-4-carboxylate, ethyl n-methylisonipecotate, 1-methyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-methyl-piperidine-4-carboxylate
InChI nøgle JWXOOQCMGJBSML-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1CCN(C)CC1
IUPAC navn ethyl-1-methylpiperidin-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 171.24
PubChem CID 11062856
Formel vægt 171.24
Procent renhed 96%