accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3NNOCH3

CAS RN 24168-70-5

IUPAC Navn: 2-(butan-2-yl)-3-methoxypyrazine
Synonymer: 3-tert-butyl-2-methoxypyrazine
Molekylvægt (g/mol): 166.22
Molekylformel: C9H14N2O
InChi Key: QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(C)C1=NC=CN=C1OC

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater