missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine |
| CAS | 24168-70-5 |
| Molekylær formel | C9 H14 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Methoxy-3-(1-methylpropyl)pyrazine, 2-Methoxy-3-sec-butylpyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(C)c1nccnc1OC |
| IUPAC navn | 2-butan-2-yl-3-methoxypyrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vægt | 166.1106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?