CAS RN 2379989-52-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tocris Bioscience™ CITFA
Potent G protein-coupled estrogen receptor (GPER) agonist