Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CITFA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18756376
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18756376 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18756376 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7811/10
Potent G protein-coupled estrogen receptor (GPER) agonist
CITFA is a potent GPER agonist (EC50 = 38.7 nM). It significantly increases axonal and dendritic growth in rat embryonic (E18) hippocampal neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[2-Cyclohexyl-4-(1-methylethyl)phenyl]-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furanmethanamine
CAS 2379989-52-1
Mængde 10 mg
Mål GPER/GPR30
Molekylær formel C25H35NO2