Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CITFA
Beskrivelse
CITFA is a potent GPER agonist (EC50 = 38.7 nM). It significantly increases axonal and dendritic growth in rat embryonic (E18) hippocampal neurons.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-Cyclohexyl-4-(1-methylethyl)phenyl]-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furanmethanamine |
| CAS | 2379989-52-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | GPER/GPR30 |
| Molekylær formel | C25H35NO2 |