CAS RN 2375740-98-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tocris Bioscience™ CSN5i-3
Potent and selective CSN5 (COP9 signalosome) inhibitor