accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2C

CAS RN 2350-89-2

IUPAC Navn: 4-ethenyl-1,1'-biphenyl
Synonymer: 4-ethenyl-1,1'-biphenyl
Molekylvægt (g/mol): 180.25
Molekylformel: C14H12
InChi Key: HDBWAWNLGGMZRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater