Få mere at vide
4-vinylbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498939
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498939 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15498939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11869.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2350-89-2 | C14H12 | 180.25 g/mol
4-Vinylbiphenyl mellemprodukt bruges i organisk syntese og i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Vinylbiphenyl mellemprodukt anvendes i organisk syntese
og i kemisk forskning.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Vinylbiphenyl
CAS 2350-89-2
Smeltepunkt 115°C to 116°C
Molekylær formel C14H12
MDL nummer MFCD00008620
Mængde 1 g
Beilstein 2039221
Synonym 4-vinylbiphenyl, p-vinylbiphenyl, 4-phenylstyrene, biphenyl, 4-vinyl, 1,1'-biphenyl, 4-ethenyl, p-phenylstyrene, 4-ethenyl-1,1'-biphenyl, 4-vinyldiphenyl, 4-vinyl biphenyl, 4-vinyl-biphenyl
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle HDBWAWNLGGMZRQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-ethenyl-4-phenylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 180.25
PubChem CID 16883
Formel vægt 180.25
Procent renhed 97%