CAS RN 2341796-78-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
Tocris Bioscience™ VH 032 amide-alkylC4-amine
PROTACs (Proteolysis Targeting Chimeras)
2