accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNOOHH2NH2OHCl

CAS RN 23273-91-8

IUPAC Navn: 2-(2-aminoacetamido)acetic acid hydrate hydrochloride
Synonymer: Gly-Gly hydrate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 186.59
Molekylformel: C4H11ClN2O4
InChi Key: KHYIJCMSLMRPDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.Cl.NCC(=O)NCC(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater