Få mere at vide
Glycylglycine Hydrochloride Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycylglycine Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 23273-91-8 |
| Molekylær formel | C4H8N2O3 . HCl . H2O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Glycylglycine Monohydrochloride Monohydrate, N-Glycylglycine Monohydrochloride Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3.ClH.H2O/c5-1-3(7)6-2-4(8)9;;/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H;1H2 |
| SMIL | O.Cl.NCC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[(2-aminoacetyl)amino]acetic acid;hydrate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.59 |
| Formel vægt | 186.0407 |