accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO

CAS RN 2305-05-7

IUPAC Navn: 5-octyloxolan-2-one
Synonymer: gamma-dodecalactone
Molekylvægt (g/mol): 198.31
Molekylformel: C12H22O2
InChi Key: WGPCZPLRVAWXPW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCC1CCC(=O)O1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater