accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3H3COHO

CAS RN 23001-29-8

IUPAC Navn: 1',3',3'-trimethyl-1',3'-dihydrospiro[chromene-2,2'-indol]-6-ol
Synonymer: 1',3',3'-trimethylspiro[chromene-2,2'-indol]-6-ol
Molekylvægt (g/mol): 293.37
Molekylformel: C19H19NO2
InChi Key: UHRBDHPBCHWWAG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN1C2=CC=CC=C2C(C)(C)C11OC2=CC=C(O)C=C2C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater