Få mere at vide
1',3',3'-trimethyl-6-hydroxyspiro(2H-1-benzopyran-2,2'-indolin), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10617231 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10617231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421920050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23001-29-8 | C19H19NO2 | 293.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1',3',3'-Trimethyl-6-hydroxyspiro(2H-1-benzopyran-2,2'-indoline)
Navn note 99%
CAS 23001-29-8
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 149°C to 150°C
Farve Brun til lilla
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C19H19NO2
MDL nummer MFCD00051350
Mængde 5 g
Synonym 1',3',3'-trimethyl-6-hydroxyspiro 2h-1-benzopyran-2,2'-indoline, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indolin-6-ol, spiro 2h-1-benzopyran-2,2'-indolin-6-ol, 1',3',3'-trimethyl, spiro 2h-1-benzopyran-2,2'-2h indol-6-ol, 1',3'-dihydro-1',3',3'-trimethyl, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indole-6-ol, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indol-6-ol, bio2g2, 1',3',3'-trimethylspiro chromene-2,2'-indoline-6-ol
InChI nøgle UHRBDHPBCHWWAG-UHFFFAOYNA-N
SMIL CN1C2=CC=CC=C2C(C)(C)C11OC2=CC=C(O)C=C2C=C1
IUPAC navn 1',3',3'-trimethylspiro[chromen-2,2'-indol]-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 293.37
PubChem CID 90866
Formel vægt 293.36
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver