accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONHOOHHOOHOOCH3OHHO

CAS RN 22900-11-4

IUPAC Navn: methyl 5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)oxane-2-carboxylate
Synonymer: methyl 5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)oxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol): 323.3
Molekylformel: C12H21NO9
InChi Key: BKZQMWNJESHHSA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C1(O)CC(O)C(NC(C)=O)C(O1)C(O)C(O)CO
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater