missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetylneuraminic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylneuraminic Acid Methyl Ester |
| CAS | 22900-11-4 |
| Molekylær formel | C12 H21 N O9 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO9/c1-5(15)13-8-6(16)3-12(20,11(19)21-2)22-10(8)9(18)7(17)4-14/h6-10,14,16-18,20H,3-4H2,1-2H3,(H,13,15)/t6-,7+,8+,9+,10+,12-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@]1(O)C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | methyl (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.3 |
| Formel vægt | 323.1216 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?