accessibility menu, dialog, popup

UserName

HN

CAS RN 22817-26-1

IUPAC Navn: 3-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene
Synonymer: 3-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene
Molekylvægt (g/mol): 169.23
Molekylformel: C12H11N
InChi Key: NBWCGDRKSOXZNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1NCC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Kogepunkt 
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater