accessibility menu, dialog, popup

UserName

HN

CAS RN 22793-63-1

IUPAC Navn: 5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H-cycloocta[b]indole
Synonymer: 5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H-cycloocta[b]indole
Molekylvægt (g/mol): 199.3
Molekylformel: C14H17N
InChi Key: TYLZSGIRJRUUSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CCCC2=C(CC1)NC1=CC=CC=C21

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater