accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOCH3HO

CAS RN 22717-57-3

IUPAC Navn: methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
Synonymer: methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
Molekylvægt (g/mol): 166.18
Molekylformel: C9H10O3
InChi Key: JQYUQKRFSSSGJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC(C)=CC=C1O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater