accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2CNZnBr

CAS RN 226570-68-9

IUPAC Navn: zinc(2+) 4-cyanobutan-1-ide bromide
Synonymer: zinc(2+) 4-cyanobutan-1-ide bromide
Molekylvægt (g/mol): 227.41
Molekylformel: C5H8BrNZn
InChi Key: WGCKXFGNNBONBG-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn++].[Br-].[CH2-]CCCC#N

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater