Få mere at vide
4-Cyanobutylzinkbromid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475425
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475425 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15475425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58897.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 226570-68-9 | C5H9BrNZn- | 228.418 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som primær og sekundær mellemliggende.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Håndteres under tør beskyttelsesgas. Luftfølsom. Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler, varme, syrer a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanobutylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 226570-68-9
Tæthed 0.971
Molekylær formel C5H9BrNZn-
Lineær formel N≡C(CH2)4ZnBr
MDL nummer MFCD01316996
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 4-cyanobutylzinc bromide 0.5m in thf
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle VKWWIKWQDKNXQC-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCC#N.[Zn].[Br-]
IUPAC navn pentanenitril; zink; bromid
Molekylvægt (g/mol) 228.418
PubChem CID 131668629
Formel vægt 227.41