accessibility menu, dialog, popup

UserName

OBrBrBrBr

CAS RN 22612-89-1

IUPAC Navn: 1,1,3,3-tetrabromopropan-2-one
Synonymer: 1,1,3,3-tetrabromopropan-2-one
Molekylvægt (g/mol): 373.66
Molekylformel: C3H2Br4O
InChi Key: SAMNBOHOBWEEEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC(Br)C(=O)C(Br)Br
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater