missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1,3,3-Tetrabromoacetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,3,3-Tetrabromoacetone |
| CAS | 22612-89-1 |
| Molekylær formel | C3 H2 Br4 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1,3,3-Tetrabromo-2-propanone, 1,1,3,3-Tetrabromoacetone, 1,1,3,3-Tetrabromopropanone, α,α,α',α'-Tetrabromoacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2Br4O/c4-2(5)1(8)3(6)7/h2-3H |
| SMIL | BrC(Br)C(=O)C(Br)Br |
| IUPAC navn | 1,1,3,3-tetrabromopropan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.663 |
| Formel vægt | 369.684 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?