accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3

CAS RN 22502-03-0

IUPAC Navn: 2-methoxyethyl 3-oxobutanoate
Synonymer: 2-methoxyethyl 3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol): 160.17
Molekylformel: C7H12O4
InChi Key: PLHCSZRZWOWUBW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCCOC(=O)CC(C)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)