missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methoxyethyl 3-Oxobutanoate, TRC

Artikelnummer. 30477462
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477462 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477462 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM304490250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethyl 3-Oxobutanoate
CAS 22502-03-0
Molekylær formel C7H12O4
Mængde 250 mg
Synonym Butanoic acid','3-oxo-','2-methoxyethyl ester, Acetoacetic acid','2-methoxyethyl ester (8CI), Ethanol','2-methoxy-','acetoacetate (8CI), 2-Methoxyethyl 3-oxobutanoate, 2-Methoxyethyl acetoacetate, Acetoacetic acid 2-methoxyethyl ester
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-6(8)5-7(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3
SMIL COCCOC(=O)CC(=O)C
IUPAC navn 2-methoxyethyl 3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 160.16
Formel vægt 160.0736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.