accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOH

CAS RN 22446-38-4

IUPAC Navn: ethyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate
Synonymer: ethyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol): 180.2
Molekylformel: C10H12O3
InChi Key: NSQBADKMIYCCSC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC1=CC(O)=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater