Få mere at vide
Ethyl 3-Hydroxyphenylacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Hydroxyphenylacetate |
| CAS | 22446-38-4 |
| Molekylær formel | C10 H12 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, Acetic acid, (m-hydroxyphenyl)-, ethyl ester (8CI), Ethyl 3-hydroxybenzeneacetate, (3-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester, 2-(3-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 3-hydroxyphenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)7-8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Cc1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.0786 |