accessibility menu, dialog, popup

UserName

NFFFOHO

CAS RN 223127-47-7

IUPAC Navn: 4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzoic acid
Synonymer: 4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol): 267.21
Molekylformel: C13H8F3NO2
InChi Key: FSLUYPHZCSKJJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC=C(C=C1)C(F)(F)F

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater