Learn More
4-[5-(trifluormethyl)pyrid-2-yl]benzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10411324
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Unit Size:
1g
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10411324 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Product Code. 10411324 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC53001DA
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]benzoic acid
CAS 223127-47-7
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H8F3NO2
MDL nummer MFCD09817475
Mængde 1 g
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzoic acid, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl benzoic acid, benzoic acid,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethylpyridin-2-yl benzoic acid, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenecarboxylic acid
InChI nøgle FSLUYPHZCSKJJZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 267.21
PubChem CID 22730671
Formel vægt 267.21
Procent renhed 95%