accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CSiClCH3H3C

CAS RN 2227-29-4

IUPAC Navn: chlorobis(propan-2-yl)silyl
Synonymer: chlorodiisopropylsilyl
Molekylvægt (g/mol): 149.71
Molekylformel: C6H14ClSi
InChi Key: IGSUJBNDAWQLST-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)[Si](Cl)C(C)C

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater