Få mere at vide
chlordiisopropylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11925841 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 11925841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 313440050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 2227-29-4 | C6H14ClSi | 149.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale chlorodiisopropylsilane
CAS 2227-29-4
Farve Farveløs
Tæthed 0.8720g/mL
Kogepunkt 137,0 °C
Flammepunkt 22 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H14ClSi
Brydningsindeks 1,4280 til 1,4300 (20 °C, 589 nm)
MDL nummer MFCD00054896
Mængde 5 g
Merck Index 15,2136
Specifik vægtfylde 0.872
Synonym chlorodiisopropylsilane, diisopropylchlorosilane, unii-dvg177547j, silane, chloro diisopropyl, zlchem 966, chlorodiisopropylsilyl, chlorobis propan-2-yl silane, chloro-di propan-2-yl silicon
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
InChI nøgle IGSUJBNDAWQLST-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)[Si](Cl)C(C)C
IUPAC navn chlor-di(propan-2-yl)silicium
Molekylvægt (g/mol) 149.71
PubChem CID 6365034
Formel vægt 150.73
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropylchlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylchlorosilane