accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHHO

CAS RN 2219-51-4

IUPAC Navn: ethane-1,2-diol
Synonymer: ethylene glycol radel ethoxylated 1,2-ethanediol carbowax 25000 gafanol E 200 caswell no. 441 alkox E 45 alkox E 75 alkox E 60 norkool
Molekylvægt (g/mol): 62.07
Molekylformel: C2H6O2
InChi Key: LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCO
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Procent renhed 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater