Få mere at vide
Ethylene-d4 Glycol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene-d4 Glycol |
| CAS | 2219-51-4 |
| Molekylær formel | C2 2H4 H2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4 H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterioethane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 66.09 |
| Formel vægt | 66.0619 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |