accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHBHON

CAS RN 220616-39-7

IUPAC Navn: [3-(cyanomethyl)phenyl]boronic acid
Synonymer: 3-(cyanomethyl)phenylboronic acid
Molekylvægt (g/mol): 160.97
Molekylformel: C8H8BNO2
InChi Key: JFMYJQMAPRBDFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=CC=CC(CC#N)=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater