CAS RN 220556-69-4
IUPAC Navn:
N-(2-chloroethyl)icosa-5,8,11,14-tetraenamide
Synonymer:
N-(2-chloroethyl)icosa-5,8,11,14-tetraenamide
Molekylvægt (g/mol):
365.99
Molekylformel:
C22H36ClNO
InChi Key:
SCJNCDSAIRBRIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCC=CCC=CCC=CCC=CCCCC(=O)NCCCl