Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ACEA
Beskrivelse
ACEA is a potent and highly selective CB1 receptor agonist (Ki = 1.4 nM). Displays >1400-fold selectivity over CB2 receptors. Active in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Chloroethyl)-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenamide |
| CAS | 220556-69-4 |
| Mængde | 25 mg |
| Mål | Cannabinoid R1/CB1 Agonists |
| Molekylær formel | C22H36ClNO |
| Renhed | 0.97 |