Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ACEA
Artikelnummer. 18762774
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18762774 25 mg
18762504 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762774 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1319/25
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent and highly selective CB1 agonist
ACEA is a potent and highly selective CB1 receptor agonist (Ki = 1.4 nM). Displays >1400-fold selectivity over CB2 receptors. Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Chloroethyl)-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenamide
CAS 220556-69-4
Mængde 25 mg
Mål Cannabinoid R1/CB1 Agonists
Molekylær formel C22H36ClNO
Renhed 0.97