CAS RN 220489-73-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Hydrocortisone-17-hemisuccinate, TRC
CAS: 220489-73-6 Molekylær formel: C25H34O8 Molekylvægt (g/mol): 462.53 Synonym: Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,21-dihydroxy-, (11β)- (9CI),Cortisol 17-hemisuccinate,Hydrocortisone 17-hemisuccinate IUPAC navn: 4-[[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]oxy]-4-oxo-butanoic acid SMIL: C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](OC(=O)CCC(=O)O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23