accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFNF

CAS RN 220141-74-2

IUPAC Navn: 2-(2,4,5-trifluorophenyl)acetonitrile
Synonymer: 2-(2,4,5-trifluorophenyl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol): 171.12
Molekylformel: C8H4F3N
InChi Key: JTYBTJVFXUKNKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(F)=C(CC#N)C=C1F
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater