Få mere at vide
2,4,5-Trifluorophenylacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trifluorophenylacetonitrile |
| CAS | 220141-74-2 |
| Molekylær formel | C8H4NF3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,4,5-Trifluorobenzeneacetonitrile, 2,4,5-Trifluorobenzyl Cyanide, 2,4,5-Trifluorobenzylcyanide, 2-(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F3N/c9-6-4-8(11)7(10)3-5(6)1-2-12/h3-4H,1H2 |
| SMIL | C(C#N)C1=CC(=C(C=C1F)F)F |
| IUPAC navn | 2-(2,4,5-trifluorophenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.12 |
| Formel vægt | 171.0296 |