accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3COCH3CH3

CAS RN 219489-09-5

IUPAC Navn: 4,4-dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-2-en-1-one
Synonymer: 4,4-dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-2-en-1-one
Molekylvægt (g/mol): 250.15
Molekylformel: C14H23BO3
InChi Key: MMYLPQABFZSMCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(C)(C)CCC1=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater