Få mere at vide
4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-on-2-boronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11906101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11906101 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11906101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444980010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 219489-09-5 | C14H23BO3 | 250,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one-2-boronic acid pinacol ester
CAS 219489-09-5
Smeltepunkt 99 °C til 102 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H23BO3
MDL nummer MFCD09027074
Mængde 1 g
Synonym 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one-2-boronic acid, pinacol ester, 4,4-dimethyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohex-2-en-1-one, 4,4-dimethyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohex-2-enone, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone-2-boronic acid, pinacol ester, 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one-2-boronic acid pinacol ester, 4,4-dimethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohex-2-en-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone-2-boronic acid pinacol ester, 4,4-dimethyl cyclohex-2-en-1-one-2-boronic acid pinacol ester, 2-3,3-dimethyl-6-oxocyclohex-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
InChI nøgle MMYLPQABFZSMCP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(C)(C)CCC1=O
IUPAC navn 4,4-dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-2-en-1-on
Molekylvægt (g/mol) 250.15
PubChem CID 10220580
Formel vægt 250.15
Procent renhed 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one-2-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.