CAS RN 217973-03-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
DO3A, TRC
CAS: 217973-03-0 Molekylær formel: C14H23N4O6 • 3(Na) Molekylvægt (g/mol): 412.32 Synonym: Trisodium 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate,1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid Trisodium Salt IUPAC navn: sodium 2,2',2' '-(1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)triacetate SMIL: O=C(O[Na])CN1CCN(CC(O[Na])=O)CCN(CC(O[Na])=O)CCNCC1