accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHOO

CAS RN 2169-87-1

IUPAC Navn: naphthalene-2,3-dicarboxylic acid
Synonymer: naphthalene-2,3-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol): 216.19
Molekylformel: C12H8O4
InChi Key: KHARCSTZAGNHOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(C=C2C=CC=CC2=C1)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater