Få mere at vide
2,3-Naphthalenedicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Naphthalenedicarboxylic Acid |
| CAS | 2169-87-1 |
| Molekylær formel | C12H8O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,3-NDA, 2,3-Naphthalic Acid, NSC 16063, Naphthalene-2,3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4/c13-11(14)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(=O)O |
| IUPAC navn | naphthalene-2,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.19 |
| Formel vægt | 216.0423 |