CAS RN 2112-08-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Gibberellin A9 Methyl Ester, TRC
CAS: 2112-08-5 Molekylær formel: C20H26O4 Molekylvægt (g/mol): 330.42 Synonym: GA9 Methyl Ester,1,4a-Lactone-4a-hydroxy-1-methyl-8-methylene-4aalpha,4bbeta-gibbane-1alpha,10beta-dicarboxylic Acid Methyl Ester; SMIL: COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)CCC[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@@H]5C[C@]14CC5=C