accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONN

CAS RN 20917-49-1

IUPAC Navn: 1-nitrosoazocane
Synonymer: N-nitroso-heptamethyleneimine
Molekylvægt (g/mol): 142.2
Molekylformel: C7H14N2O
InChi Key: RCFKQVLHWYOSFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=NN1CCCCCCC1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater