Få mere at vide
N-Nitrosoheptamethyleneimine, Mikromol
Artikelnummer. 30460881
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30460881 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460881 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1976.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosoheptamethyleneimine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosoheptamethyleneimine
CAS 20917-49-1
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosoheptamethyleneimine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C7 H14 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Azocine, octahydro-1-nitroso-, Heptamethylenimine, 1-nitroso- (7CI), Octahydro-1-nitrosoazocine, 1-Nitrosoazocane, N-Nitrosoazacyclooctane, N-Nitrosoheptamethyleneimine
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O/c10-8-9-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2
Løsningstype Neat
SMIL O=NN1CCCCCCC1
IUPAC navn 1-nitrosoazocane
Molekylvægt (g/mol) 142.1989
Mængde 25 mg
Formel vægt 142.1106 g/mol