CAS RN 20887-95-0
IUPAC Navn:
(2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-sulfanylpropanoic acid
Synonymer:
(2R)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-sulfanylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol):
221.27
Molekylformel:
C8H15NO4S
InChi Key:
ATVFTGTXIUDKIZ-YFKPBYRVSA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
Boc-L-cysteine, TRC
CAS: 20887-95-0 Molekylær formel: C8H15NO4S Molekylvægt (g/mol): 221.27 Synonym: N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-cysteine,N-Carboxy-L-cysteine N-tert-Butyl Ester,(R)-2-tert-Butoxycarbonylamino-3-mercaptopropionic Acid,N-(tert-Butoxycarbonyl)cysteine,N-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-cysteine,N-BOC-L-Cysteine,N-tert-Butoxycarbonyl-L-cysteine IUPAC navn: (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-sulfanylpropanoic acid SMIL: CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O