accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ClOOHNH2

CAS RN 20776-67-4

IUPAC Navn: 2-amino-5-chloro-3-methylbenzoic acid
Synonymer: 2-amino-5-chloro-3-methylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol): 185.61
Molekylformel: C8H8ClNO2
InChi Key: KOPXCQUAFDWYOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(N)C(=CC(Cl)=C1)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater